20228
ORBO™ 32 Large Activated Coconut Charcoal (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Szinonimák:
Activated Coconut Charcoal Tube
About This Item
Javasolt termékek
material
W,W,F separators
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
termékcsalád
ORBO™
összetétel
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 32 Large
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
8 mm × 110 mm
Mátrix
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
részecskeméret
20-40 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.