20030-U
ORBO™ 502 Activated Silica Gel (20/45) 100/50 mg
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Szinonimák:
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Javasolt termékek
material
W,W,F separators
silica gel
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2000,5518
termékcsalád
ORBO™
összetétel
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 502
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 75 mm
matrix
activated silica gel
részecskeméret
20-45 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)