Fontos dokumentumok
20081-U
Supelco
ORBO-DNPH LpDNPH on Silica Gel, 120 mg
PE separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm , w/frangible seal, pk of 10 tubes
Szinonimák:
LpDNPH ORBO Tube
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
material
PE separators
Minőségi szint
termékcsalád
ORBO
összetétel
bed wt., 120 mg
kiszerelés
pk of 10 tubes
gyártó/kereskedő neve
ORBO DNPH
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 90 mm , w/frangible seal
Mátrix
DNPH coated silica gel
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The LpDNPH ORBO Tube with frangible seal is designed for determination of low-level carbonyl (e.g formaldehyde) emissions from building materials. The sorbent tube is 1/4 in. O.D. x 90 mm long with frangible design at one end. It contains 120 mg of DNPH coated silica gel and is capped with PTFE caps.
Tulajdonságok és előnyök
  • Low background
  • Frangible seal design to prevent contamination
Easy connection to test chamber with line with 1/4 in. unions (6.35 mm/6.35 mm union)
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)