20349
ORBO™ 47 Amberlite™ XAD®-7 specially treated, 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2546
OSHA 32,110
termékcsalád
Amberlite™
ORBO™
összetétel
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 47
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 90 mm
matrix
XAD-7 (specially treated)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)