20267-U
ORBO™ 32 Small Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Szinonimák:
Activated Coconut Charcoal Tube
About This Item
Javasolt termékek
material
W,F,F separators
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
termékcsalád
ORBO™
összetétel
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 32 Small
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 75 mm
matrix
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
részecskeméret
20-40 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.