505358
LpDNPH S10L Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
térfogat
1 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.