20258
ORBO™ 43 Supelpak™-20 specially treated Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 100/50 mg
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Szinonimák:
ORBO™ Supelpak™ 20 series Tube
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
W,W,W (specially treated) separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2544,5506,5515,5800
termékcsalád
Amberlite™
ORBO™
összetétel
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 43
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
8 mm × 100 mm
Mátrix
XAD-2 (specially treated)
részecskeméret
20-40 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)