20265
ORBO™ 53 Activated Silica Gel (20/40) specially cleaned, 400/200 mg with Glass Fiber Filters
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Szinonimák:
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Javasolt termékek
material
GFF,F,F separators
silica gel
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2011,7903
OSHA ID-165SG,ID-174SG
termékcsalád
ORBO™
összetétel
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO™ 53
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
7 mm × 100 mm
matrix
Activated silica gel (specially cleaned)
részecskeméret
20-40 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.