Fontos dokumentumok
CRM47543
Supelco
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in benzene: dichloromethane (50:50), ampule of 1 mL
Szinonimák:
EPA 8310 PAH Mix, EPA Polynuclear aromatic hydrocarbon mix
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8310
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in benzene: dichloromethane (50:50)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    1-Methylnaphthalene
    2-Methylnaphthalene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Összes mutatása (18)
Figyelmeztetés
Danger
Lobbanási pont (F)
closed cup
Lobbanási pont (C)
closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.