Fontos dokumentumok
BCR050
Benzo[e]pyrene
BCR®, certified reference material
Szinonimák:
1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzpyrene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
BCR050
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges