Merck
40084
Supelco
Toluene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Yajie Qian et al.
Chemosphere, 91(5), 717-723 (2013-03-08)
Due to the large diameter and small surface, the contaminant degradation by conventional calcium peroxide (CaO2) is slow with high dosage required. The aggregation of conventional CaO2 also makes it difficult to operate. Nanoscale CaO2 was therefore synthesized and applied
Maria Avramov et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 130-131, 1-8 (2013-01-24)
A protocol was developed for testing the ecotoxicological effects of volatile organic compounds (VOCs) on groundwater invertebrates. Test substance volatility was addressed in a "closed from start to analysis"-design. Since manifestation of toxic effects may be delayed in 'slower metabolizing'
N A Dorofeeva et al.
Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i fiziologii, 49(2), 137-143 (2013-06-26)
In the present work we analyzed a possibility of interaction of protein p53, family members of the ERK1/2 signaling cascade, and the transcription factor CREB in regulation of functional activity of dopaminergic neurons. There were considered neurons of Substantia nigra
Akio Kamimura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 3961-3971 (2013-03-16)
A kinetic investigation of the radical cyclization of N-tert-butyl-o-bromobenzylmethacryl amides to give 2-benzazepines via 7-endo selective cyclization was undertaken. The aryl radical generated from the amide precursor by treatment with Bu3SnH gave the three compounds, which are a 7-endo cyclized
Chun-Xia Zhao et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 996, 179-194 (2013-03-19)
The self-organization of peptide-based nanostructures at a confined fluid-fluid interface, for example, the air-water or oil-water interface, is important in the context of stabilizing macroscopic soft-matter foams and emulsions. The unique ability to design interfacial nanostructures by controlling the subtle