Fontos dokumentumok
48564
Benzo[a]pyrene
analytical standard, for environmental analysis
Szinonimák:
3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, Benzo[def]chrysene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.