H8889
Histopaque®-1077 Hybri-Max™
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Szinonimák:
Histopaque 1077
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
single cell analysis: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
sűrűség
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from heparinized blood by gradient centrifugation
- immune cells (lymphocytes) from peripheral blood
- PBMCs from blood
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.