Merck
48049
Supelco
1,4-Dichlorobenzene-d4 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Alkalmazás
1,4-Dichlorobenzene-d4 solution has been used as a recovery internal standard in the extraction and analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in water and sediment samples using gas chromatography method (GC). It has also been used as internal standard in the quantitative determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in biomass burning aerosols, using gas chromatography (GC) coupled with desorption electrospray ionization mass spectrometry (DESI-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - Solvent
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - Solvent
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Direct quantification of PAHs in biomass burning aerosols by desorption electrospray ionization mass spectrometry
Li M, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 281, 31-36 (2009)
Occurrence of PAHs, PCBs and organochlorine pesticides in the Tonghui River of Beijing, China
Zhang Z, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 130, 249-261 (2004)