Merck
48800
Supelco
4-Bromofluorobenzene solution
certified reference material, 25,000 μg/mL in methanol
Szinonimák:
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrF
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 624,8240,8260
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type tuning solution
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
25,000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - open cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
John L Daristotle et al.
Acta biomaterialia, 90, 205-216 (2019-04-08)
Commercially available surgical sealants for internal use either lack sufficient adhesion or produce cytotoxicity. This work describes a surgical sealant based on a polymer blend of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) and poly(ethylene glycol) (PEG) that increases wet tissue adherence by incorporation
Nan Qin et al.
Scientific reports, 10(1), 11569-11569 (2020-07-16)
The recent emergence of new fentanyl analogues and synthetic opioids on the drug market poses a global public health threat. However, these compounds cannot typically be identified using existing analytical methods. In this study, we aimed to develop and validate
Nan Qin et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1124, 82-99 (2019-06-10)
The abuse of fentanyl and its analogues, which are potent, short-acting, synthetic narcotic analgesics, has become a major issue. Many cases containing fentanyl-analogue and novel synthetic opioids have also been reported. Hence, we report the determination of fentanyl, fentanyl-analogue and