Fontos dokumentumok
102741
2-Fluorobiphenyl
96%
Szinonimák:
1-Fluoro-2-phenylbenzene, o-Fluorodiphenyl
Teszt
96%
Forma
solid
bp
248 °C (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
phenyl
SMILES string
Fc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)