Fontos dokumentumok
442334
2-Bromoethanol
analytical standard
Szinonimák:
Ethylene bromohydrin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
gőzsűrűség
4.3 (vs air)
gőznyomás
2.4 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?