Fontos dokumentumok
CRM48085
Supelco
2-Chloroethanol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.