Fontos dokumentumok
23000
2-Chloroethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.78 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
robbanási határérték
16 %
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
sűrűség
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10.0 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?