Merck
278823
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-butanol
technical grade, ~85%
Szinonimák:
Tetramethylene chlorohydrin
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.57
Beilstein:
1731408
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
~85%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
~85%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Chloro-1-butanol, an alkylating agent, is one of the genotoxic impurity in active pharmaceutical ingredients. Reaction of 4-chloro-1-butanol and Reichardt′s dye has been monitored spectrophotometrically for the determination of genotoxic impurities in pharmaceuticals.
Alkalmazás
4-Chloro-1-butanol was employed as an internal standard in the analysis of genotoxic impurities in active pharmaceutical ingredients by GC-MS technique.
Egyéb megjegyzések
Contains tetrahydrofuran and HCl
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
96.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Koki Harigaya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 62(4), 395-398 (2014-04-04)
The analysis of genotoxic impurities (GTIs) in active pharmaceutical ingredients (APIs) is a challenging task. The target detection limit (DL) in an API is typically around 1 ppm (1 µg/g API). Therefore, a sensitive and selective analytical method is required for their
Damion K Corrigan et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 61(4), 533-537 (2009-03-21)
Alkylating agents are potentially genotoxic impurities that may be present in drug products. These impurities occur in pharmaceuticals as by-products from the synthetic steps involved in drug production, as impurities in starting materials or from in-situ reactions that take place