Fontos dokumentumok
D106208
3,4-Dihydro-2H-pyran
97%
Szinonimák:
2,3,4-Trihydropyran, 2H-3,4-Dihydropyran, Dihydro-2H-pyran, Dihydropyran
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
bp
86 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Tetrahydropyranylated product from alcohols in the presence of phenolsulfonic acid-formaldehyde resin catalyst.
- Tetrahydropyran derivatives by reacting pyrazoles in the presence of trifluoroacetic acid.
- 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline derivatives by cation-exchange resin catalyzed Domino reaction with aromatic amines.
- Tetrahydroquinolines from aryl azides in the presence of FeCl3-NaI.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?