Fontos dokumentumok
27517
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hole cap is black phenolic. Septum is blue PTFE on white silicone.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)