Fontos dokumentumok
27161
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Szinonimák:
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Jellemzők
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
21 mm × 70 mm
térfogat
15 mL
szerelvény
thread for 18-400
Általános leírás
Vials (volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)