Fontos dokumentumok
27520-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE/silicone septum
Szinonimák:
Preassembled Graduated Screw Top Vials with Open-Top Cap
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
23 mm × 85 mm
térfogat
22 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)