27137
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Szinonimák:
PK100 4ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/AL LINER
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Related Categories
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)