27211
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Javasolt termékek
material
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
21 mm × 70 mm
térfogat
15 mL
szerelvény
thread for 18-400
Alkalmazás
cserealkatrész
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)