Fontos dokumentumok
27355
Supelco
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black Viton®
black Viton®
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
külső átmérő
22 mm
átmérő × vastagság
22 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Jogi információk
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)