SU860006
Inter-Seal™ bonded caps (inseparable caps and liner)
white polypropylene cap (solid), tan PTFE/silicone (EPA Quality), thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
tan PTFE/silicone (EPA Quality)
white polypropylene cap (solid)
Jellemzők
InterSeal™ (cap and liner form an unseparatable unit)
keménység
45 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 100 ea
vastagság
3.2 mm
szerelvény
thread for 24-400
kompatibilitás
for use with 20 or 40mL vial
Related Categories
Általános leírás
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)