Fontos dokumentumok
27051
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
29 mm × 82 mm
térfogat
40 mL
szerelvény
thread for 10-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)