Fontos dokumentumok
23702-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
térfogat
40 mL
szerelvény
thread for 24-400 24-400
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)