Fontos dokumentumok
27182
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
Szinonimák:
PK100 40ML AMBER VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Jellemzők
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
29 mm × 82 mm
térfogat
40 mL
szerelvény
thread for 24-400
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)