Fontos dokumentumok
23245-U
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
kiszerelés
pkg of 144 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
22 mm
szeptum átm. × vastagság
22 mm × 0.100 in.
kompatibilitás
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Általános leírás
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/Silicone (septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in.) are compatible with a large amber screw top 240 mL bottle caps. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)