G005545
GC Analysis of Phthalate Esters in Corn Oil (Spiked) on SLB®-5ms after SPME with a 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
tesztelési paraméterek
sample/matrix: corn oil spiked with phthalate esters at 500 μg/kg
SPME fiber: 100 μm PDMS (57300-U)
extraction: headspace, 95 °C (measured in headspace)
desorption process: 260 °C for 4 min
column: F.S. CAP. SLB-5ms 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 60 °C (1 min), 10 °C/min to 330 °C (10 min)
inj. temp.: 260 °C
carrier gas: helium, 0.6 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
sample: Corn oil
alkalmasság
application for SPME
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
Analízis megjegyzés
Jogi információk
SPME (szolid fázisú mikroextrakciós) szál
Standard
analitikai oszlop
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)