Fontos dokumentumok
507482
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
PTFE face
red PTFE/white silicone
silicone body
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Chromacol 12-ST2
Paraméterek
250 °C temp. limit
külső átmérő
12 mm
Átmérő
12 mm
Általános leírás
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)