Fontos dokumentumok
27154
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black phenolic hole cap
Jellemzők
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
149 °C temp. limit
átmérő × Ma
18 mm × 9.7 mm
lyukátmérő
9 mm
szerelvény
thread for 15-425
kompatibilitás
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Általános leírás
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)