Fontos dokumentumok
24884
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
barrier (silicone bonded to aluminum)
leírás
aluminum/silicone
septum type: Barrier
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
13 mm
átmérő × vastagság
13 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)