27156
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 13 mm × 0.050 in., for use with 7 mL vials
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
13 mm
átmérő × vastagság
13 mm × 0.050 in.
kompatibilitás
for use with 7 mL vials
for use with screw cap, 15-425
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)