Fontos dokumentumok
27072-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Amber Glass Storage Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
térfogat
7 mL
szerelvény
thread for 15-425
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)