Fontos dokumentumok
27054
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black polypropylene hole cap
méret
15-425
Jellemzők
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
átmérő × Ma
18 mm × 11.2 mm
lyukátmérő
9 mm
szerelvény
thread for 15-425
kompatibilitás
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Általános leírás
These hole caps do not come with septa.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)