27148
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
Javasolt termékek
material
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
17 mm × 60 mm
térfogat
7 mL
szerelvény
thread for 15-425
Related Categories
Általános leírás
Vials (volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps withstand a maximum temperature of 205°C.
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)