Fontos dokumentumok
27193
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
burnt orange PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
külső átmérő
13 mm
átmérő × vastagság
13 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 7mL vial
for use with screw cap, 15-425
Alkalmazás
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Jogi információk
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)