27153
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, 15-425 thread
Javasolt termékek
material
aluminum liner
black phenolic solid cap
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
szerelvény
thread for 15-425
15-425 thread
kompatibilitás
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Általános leírás
Screw caps (black phenolic solid cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread) are available as solid caps with aluminum liner. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps withstand a maximum temperature of 205°C.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)