27004
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Szinonimák:
PK100 22ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Javasolt termékek
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Jellemzők
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
23 mm × 85 mm
térfogat
22 mL
szerelvény
thread for 20-400
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)