Fontos dokumentumok
27172-U
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Szinonimák:
PK100 22ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Jellemzők
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
23 mm × 85 mm
térfogat
22 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
Vials (22mL), screw top with green Thermoset cap are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)