Fontos dokumentumok
27001-U
Supelco
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Szinonimák:
PK100 4ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Jellemzők
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Általános leírás
Vials (4mL), screw top with soild green Thermoset cap and PTFE liner are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Amber glass protects sensitive samples from exposure to UV light.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)