Fontos dokumentumok
27472
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Szinonimák:
PK100 22ML AMBER S/T VIAL, SOLID CAP W/ALUMINUM LINER
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic cap (solid-top)
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
23 mm × 85 mm
térfogat
22 mL
szerelvény
thread for 20-400
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)