27000
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Szinonimák:
PK100 2ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Javasolt termékek
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
Jellemzők
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)