Fontos dokumentumok
575654-U
Supelco
Disposable Reservoir / Waste Tray
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
NACRES:
NB.21
Anyagok
PVC
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 25
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)