Fontos dokumentumok
24716
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass (shell style)
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
térfogat
0.35 mL
kompatibilitás
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Általános leírás
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Egyéb megjegyzések
24715 --> material nos. 24715 (100pk) & 24716 (1000pk).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)