Fontos dokumentumok
24722
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
conical polypropylene (with bottom spring)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
térfogat
0.2 mL
Általános leírás
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)